Descripción
- Cobertura encapsulada completa
- Entrada trasera con doble cremallera
- Espalda expandida para el uso interno del aparato respiratorio autónomo (SCBA)
- Válvulas de exhalación colocadas en la parte trasera
- Llaves internas
- Cable “de escape para” una rápida descarga en situaciones de emergencia
- Calcetines con bota sobre solapa
- Guantes adjuntos Ansell Barrier™ con funda sobre solapa
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Tipo 3/4 EN14605, tipo 5 EN ISO 13982-1, tipos 3-B, 4-B EN14126, EN1073-2, EN1149-5 |
| Color | Verde |
| Para utilizar con (aplicación) | Entornos contaminados, manipulación de productos químicos, llenado, mezcla y carga de materias primas, transferencia de líquidos y sólidos, apertura y vaciado de bombas, válvulas o líneas, carga y descarga de equipos de proceso, manipulación de materias primas, concentración, mezcla y paletización, respuesta a materiales peligrosos, montaje y desmontaje de equipos |
| Hood Type | Totalmente encapsulado |
| Material | Tejido laminado de barrera multicapa |
| Tamaño | Grande |
| Estilo de tobillo | Elástico, calcetines incluidos, botas con cierre de botones a presión |
| Tipo de tapón | Cremallera doble de entrada trasera |
| Estilo de manguito | Guantes adjuntos |
| Estilo de cuello | Con capucha |
| Mostrar más |