Learn More
Ansell™ Monos de trabajo Microchem™ 3000 con capucha y calcetines integrados
Código de producto. 15546594 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
XL
2XL
3XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 15
paquete de 20
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
15546594 M paquete de 20
15556594 L paquete de 20
15566594 XL paquete de 20
15576594 2XL paquete de 15
15586594 3XL paquete de 15
17101115 Pequeño paquete de 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15546594 Proveedor Ansell™ N.º de proveedor YE30W0012203
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Los monos con capucha y calcetines integrados MICROCHEM™ 3000 son una de las prendas de protección química más ligeras y cómodas del mercado actual. Este tejido duradero de varias capas proporciona una barrera extremadamente eficaz contra los productos químicos inorgánicos y los peligros biológicos.
  • Mono con capucha de 2 piezas
  • Calcetines integrados con solapa para la bota
  • Cierre frontal doble
  • Puños dobles
  • Capucha, cintura y puños dobles elásticos
  • Excelente resistencia a la penetración de líquidos y barrera a partículas finas (>0,01 micrómetross)
  • Vapor de humedad permeable (“transpirable”) ayudar a reducir el riesgo de estrés por calor
  • Sin silicona para aplicaciones de pulverización de pintura
  • Formación de pelusas para reducir el riesgo de contaminación de fibra en algunas zonas críticas
  • Ajuste de cuerpo optimizado para mayor comodidad y seguridad del usuario
  • Antiestáticos según EN 1149-5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Mono de protección
Tamaño M
Material Laminado de barrera multicapa
Color Amarillo
Estilo de cintura Elástico
Estilo de tobillo Elástico, Calcetines incluidos, Solapas para las botas
Estilo de manguito Doble, Elástico
Estilo de cuello Con capucha
Tipo de campana extractora Elástico, 2 paneles
Tipo de tapón Cremallera doble
Tipo de costura Soldado
Certificaciones/conformidad Tipo 3/4 EN14605, Tipo 5 EN ISO 13982-1, EN14126, EN1073-2, EN1149-5
Descripción Capucha, calcetines integrados con solapa para las botas
N.º de bolsillos Ninguno
Modelo Incluye capucha, calcetines integrados con solapa para botas