Learn More
Cytiva Monitor de bebidas Microcheck™
Código de producto. 17124401
Cambiar vista
Click to view available options
Material (membrana):
PES modificada con membrana negra Metricel
Éster de celulosa mixta Metricel GN-6
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Material (membrana) unitSize
17124401 PES modificada con membrana negra Metricel paquete de 50
17104401 Éster de celulosa mixta Metricel GN-6 paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17124401 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 4763
Fecha estimada de envoi: 13-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los embudos de filtro desechables envasados a granel, versátiles y fáciles de usar, son ideales para el análisis microbiano.
  • Se puede convertir en una placa Petri para cultivar o quitar fácilmente la membrana para colocarla en una placa de agar separada
  • Producto no aprobado para su uso en aplicaciones médicas, clínicas, quirúrgicas u otras aplicaciones en pacientes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 100 mL
Color Negro
Descripción Cubierta de poliestireno, cilindro/base de polipropileno, material adaptador de polietileno, almohadilla de soporte de celulosa
Tamaño de poro 0,45 μm
Cantidad 50/paquete
Esterilidad Irradiado con radiación gamma
Material (membrana) PES modificada con membrana negra Metricel