Descripción
- 100 % polipropileno
- Área de escritura mate y tapón perforable para jeringa
- Esterilizables en autoclave
- Desechables
Especificaciones
Especificaciones
| Estilo de tapón | Plano |
| Color del tapón | Natural |
| Material del cierre | Polipropileno |
| Descripción | Microtubo |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Capacidad (métrico) | 1.5 mL |
| Color | Natural |
| Material | Polipropileno |
| Altura (métrico) | 40,2 mm |
| N.° por paquete | 1000/Paq. |
| Mostrar más |