Learn More
BRAND™ Tubos para microcentrífuga
Código de producto. 30243949 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Transparente
Tamaño de la unidad:
paquete de 250
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
30243949 Transparente paquete de 250
1 options
Código de producto. 30243949 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 780555
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    269.00€
    246.28€ / paquete de 250
    Ahorro 22.72€
    8% Descuento
En stock
Alta limpieza para aplicaciones exigentes, con tapa a presión de sellado hermético que se puede abrir y cerrar con una mano.
Microtubos desechables fabricados en PP de alta calidad. Elija entre 1,5 y 5 mL de capacidad nominal. El nivel de calidad BIO-CERT™ PCR QUALITY garantiza la limpieza requerida para configuraciones de PCR, almacenamiento de muestras de PCR y otras aplicaciones con altos requisitos de limpieza.
Viene con una tapa a presión fácil de abrir. Los microtubos desechables se pueden centrifugar hasta el valor máximo de RCF indicado y esterilizar en autoclave °a 121 °C (2 bar) según DIN EN 285. Para una lectura del volumen aproximado, cuentan con una graduación de fácil lectura. Para una fácil identificación de las muestras, están disponibles en diferentes colores.
BIO-CERT™ CALIDAD PCR: Libre de ADN humano, ARNasa, ADNasa, pirógenos e inhibidores de PCR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Capacidad (métrico) 5 mL
Color Transparente
Material Polipropileno
Esterilidad No estéril
Graduated Sí
Tipo de tapón Tapa a presión adjunta
Forma del fondo Cónico (Starfoot)
Forma Cilíndrico
Tipo de producto Tubo de microcentrífuga
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.