Learn More
BRAND™ Tubos para microcentrífuga desechables
Código de producto. 15328665 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
0,5 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
15328665 0,5 ml paquete de 500
1 options
Código de producto. 15328665 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 780536
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    37.40€
    29.43€ / paquete de 500
    Ahorro 7.97€
    21% Descuento
En stock
Hechos de polipropileno transparente con un tapón de cierre.
  • Hechos de polipropileno (PP)
  • Incluye un tapón de cierre
  • Librea de ARNasa, ADNasa y endotoxinas
  • Área de etiquetado mate y divisiones para la lectura del volumen bruto
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Color Transparente
Capacidad (métrico) 0,5 ml
Longitud (métrico) 30 mm
Cierre incluido Sí
Área de escritura Sí
Diámetro (métrico) 7,9 mm
RCF máx. 30.000 x g