Learn More
Metro™ Microban Rack
Código de producto. 11745769
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
1220 x 455 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
11745769 1220 x 455 mm cada uno
1 options
Código de producto. 11745769 Proveedor Metro™ N.º de proveedor 5Q357G2
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Tipo de producto Rack
Diámetro (métrico) 455 mm
Fondo (métrico) 455 mm
Dimensiones (L x An) 1220 x 455 mm
Para utilizar con (aplicación) Inhibits The Growth Of Mold And Bacteria
Altura (métrico) 189.5 cm
Longitud (métrico) 122 cm
Capacidad portante (métrico) 270 kg
Anchura (métrico) 455 mm