Learn More
Applied Biosystems™ Placa de reacción de PCR, de 96 pocillos, MicroAmp™ TriFlex
Código de producto. 16336602
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
20 placas
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16336602 20 placas cada uno
1 options
Código de producto. 16336602 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor A43673
La curiosidad va más allá
Usar código promocional 27966
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La placa de reacción de PCR Applied Biosystems MicroAmp Triflex de 96 pocillos es una placa de PCR de polipropileno versátil diseñada para su uso con bloques térmicos estándar de 96 pocillos (0,2 ml) Applied Biosystems y de 3x32 pocillos ProFlex.
La placa contiene tres segmentos de placa idénticos de 32 pocillos conectados por lengüetas laterales dobles que pueden utilizarse como una sola placa de 96 pocillos o dividirse en placas de 32 pocillos para experimentos más pequeños.
• El formato versátil funciona con bloques térmicos estándar de 96 y 3x32 pocillos
• Reduce los residuos de experimentos más pequeños con placas de 32 pocillos individuales
• Manipulación y etiquetado sencillos con lengüetas laterales con semifaldón
• Etiquetado alfanumérico en cada placa de 32 pocillos para facilitar la identificación de los pocillos
• Certificado libre de ADN, ARNasa e inhibidores de PCR
La placa de reacción de PCR MicroAmp Triflex de 96 pocillos ofrece la misma construcción de pared fina que el resto de plásticos MicroAmp, lo que permite una excelente transferencia de calor del bloque térmico a la muestra y está validada para su uso con termocicladores de PCR Applied Biosystems para un ajuste y rendimiento óptimos. Reduzca los residuos de experimentos más pequeños utilizando las pestañas laterales dobles fáciles de cortar para dividir la placa de 96 pocillos en placas individuales de 32 pocillos. La película adhesiva transparente Microamp de 32 pocillos también está disponible para su uso con los segmentos de placa de 32 pocillos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Código de barras Sin código de barras
Certificaciones/conformidad Certificación de ausencia de ADN y ARNasas
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
Envase 20 placas
Línea de productos MicroAmp
Color Sistema óptico
Tipo de producto Microplaca
Para utilizar con (equipo) Termociclador MiniAmp™ Plus, termociclador MiniAmp™, termociclador SimpliAmp™, termociclador Veriti™, termociclador GeneAmp 9700, termociclador Veriti™, sistema de PCR ProFlex™, termociclador 2720, termociclador Veriti™ Dx
Estilo de falda Semi
Material Polipropileno
N.° de pocillos 96
Volumen de trabajo (métrico) 0,2 mL
Cantidad 20 placas
Condiciones de envío Temperatura ambiente