Learn More
Applied Biosystems™ MicroAmp™ 32-Well Clear Adhesive Film
Código de producto. 15845066 Tienda Applied Biosystems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 Films
Tamaño de la unidad:
cada uno
15845066 100 Films cada uno
1 options
Código de producto. 15845066 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor A32812
Edge
Para su uso con la placa de reacción de PCR de 3 x 32 pocillos MicroAmp™ Triflex
  • Fácil de aplicar y quitar; simplemente retire la parte posterior y presione firmemente sobre la placa de 32 pocillos
  • Ofrece una alternativa a las tiras de tapones y sella las muestras de 32 pocillos de forma segura para evitar la evaporación de las muestras y la contaminación entre pocillos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Material Polietileno
N.° de pocillos 32
Cantidad 100 Films
Para utilizar con (equipo) Placa de reacción de PCR de 3 x 32 pocillos MicroAMP TriFlex
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Tipo de producto Película, cierre o aplicador
Línea de productos MicroAmp
Plate Compatibility Placa de 32 pocillos