Learn More
Applied Biosystems™ MicroAmp™ Optical 96-Well GPLE Reaction Plates with Barcode
Tienda Applied Biosystems ProductosDescripción
- Las placas de reacción óptica GPLE de 96 pocillos Applied Biosystems MicroAmp con códigos de barras se validan y prueban para un ajuste y rendimiento óptimos en los termocicladores Applied Biosystems estándar (0,2 ml) de 96 pocillos, instrumentos de PCR en tiempo real de 0,2 ml y analizadores genéticos.
- Las características de las placas de reacción óptica GPLE de 96 pocillos MicroAmp incluyen:
- Cada lote está certificado de ausencia de ADN, ARNasa e inhibidores de PCR
- Etiquetado “Para uso en laboratorio”
- Optimizado para el rendimiento con instrumentos Applied Biosystems
- Excelente transferencia de calor del bloque térmico a la muestra con pocillos de polipropileno de pared fina
- Cubierta levantada para un sellado eficaz de placas para ayudar a prevenir la evaporación y minimizar la contaminación
- Las placas de reacción óptica de 96 pocillos MicroAmp están fabricadas a partir de una sola pieza rígida de polipropileno e incluyen una cubierta levantada para lograr un sellado eficaz de la placa.
- Los pocillos de polipropileno de pared fina proporcionan una excelente transferencia de calor del bloque térmico a la muestra para una amplificación de PCR rápida y eficaz.
- Estas placas de reacción óptica de 96 pocillos MicroAmp contienen un único código de barras (incluido un código de barras legible) en el lado sur (fila H1-H12) de la placa.
- Con los plásticos de equipos de laboratorio de uso general (GPLE), cada lote de placas de reacción está certificado en una instalación con certificación ISO 13485 como libre de ADN, ARNasa e inhibidores de PCR. Los plásticos GPLE son ideales para su uso en procedimientos de diagnóstico.
Especificaciones
Especificaciones
| Código de barras | Incluye código de barras |
| Certificaciones/conformidad | Certificación como material libre de ARNasa y ADNasa |
| Envase | 10 placas |
| Línea de productos | MicroAmp |
| Color | Sistema óptico |
| Tipo de producto | Microplaca |
| Para utilizar con (equipo) | Termociclador, analizador genético, analizador de ADN |
| Estilo de falda | Semi |
| Material | Polipropileno |
| N.° de pocillos | 96 |
| Mostrar más |