Learn More
Applied Biosystems™ MicroAmp™ 8-Tube Strip with Attached Domed Caps, 0.2 mL
Código de producto. 15505219 Tienda Applied Biosystems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
125 tiras
Tamaño de la unidad:
125 tiras
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15505219 125 tiras 125 tiras
1 options
Código de producto. 15505219 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor A30589
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
En stock
Para tiras de tubos con tapones abovedados para experimentos de PCR con una o dos tiras que requieran el uso de la bandeja de 96 pocillos. (Applied Biosystems A30589.)
The Applied Biosystems MicroAmp 8-Tube Strip with Attached Domed Caps is designed to fit in Applied Biosystems PCR thermal cyclers. The tube strip features individually attached domed caps, dual large end–tabs, and graduated 20-μL markers on each tube to help prevent cross-contamination, pipetting errors, and sample identification errors.
Features
  • Strip of 8 tubes with attached domed caps that open and close independently to prevent contamination and evaporation
  • Angled caps that provide efficient tube-strip positioning in racks and thermal cycler blocks
  • Etched A–H letter labeling on individual tubes that is visible when caps are open or closed
  • Increased labeling area—dual end tabs for proper labeling and easy handling
  • Graduated 20-μL measuring markers on each tube for visual volume verification
Notes
Experiments using one or two 8-tube strips with attached caps require blank tube strips to balance the lid pressure on the block or the use of the MicroAmp 96-Well Tray/Retainer Set (Cat. No. 4381850) (bottom part of the tray ONLY).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Certificación de ausencia de ADN y ARNasas
Color Natural
Descripción A30589
Volumen de trabajo (métrico) 0,2 mL
Volumen (métrico) 0,25 mL
Cantidad 125 tiras
Para utilizar con (equipo) Termocicladores
Línea de productos MicroAmp
Material Polipropileno
Contenido y almacenamiento 125 tiras de tubos, almacenar a temperatura ambiente
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Tipo de tapón Tapones abovedados
N.° de pocillos 96
Formato 125 tubos de tiras con tapones acoplados
Tipo de producto Tubo de 8 tiras