Learn More
Applied Biosystems™ MicroAmp™ Fast Optical 96-Well GPLE Reaction Plates
Código de producto. 15246545 Tienda Applied Biosystems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 placas
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15246545 10 placas cada uno
1 options
Código de producto. 15246545 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor 4481190
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Transferencia de calor del bloque térmico a la muestra con pocillos de polipropileno de pared fina
  • Las placas de reacción óptica GPLE de 96 pocillos Applied Biosystems MicroAmp Fast están validadas y probadas para un ajuste y rendimiento óptimos en los termocicladores Applied Biosystems Fast, instrumentos de PCR en tiempo real de 0,1 ml y analizadores genéticos.
  • Las características de las placas de reacción óptica GPLE de 96 pocillos MicroAmp Fast incluyen:
  • Cada lote está certificado de ausencia de ADN, ARNasa e inhibidores de PCR
  • Etiquetado “Para uso en laboratorio”
  • Optimizado para el rendimiento con instrumentos Applied Biosystems
  • Excelente transferencia de calor del bloque térmico a la muestra con pocillos de polipropileno de pared fina
  • Cubierta levantada para un sellado eficaz de placas para ayudar a prevenir la evaporación y minimizar la contaminación
  • Las placas de reacción óptica rápida de 96 pocillos MicroAmp están fabricadas a partir de una sola pieza rígida de polipropileno e incluyen una cubierta levantada para lograr un sellado eficaz de la placa. Los pocillos de polipropileno de pared fina proporcionan una excelente transferencia de calor del bloque térmico a la muestra para una amplificación de PCR rápida y eficaz.
  • Los plásticos de PCR rápida son necesarios generalmente para los bloques térmicos rápidos, que reducen el tiempo de reacción de PCR de dos horas a tan solo 25 minutos. Las placas rápidas contienen volúmenes más pequeños (0,1 ml) que las placas estándar (0,2 ml). El bajo perfil de estas placas minimiza el espacio de aire por encima de la reacción, lo cual ayuda a reducir los efectos de la evaporación y a mejorar la conductividad térmica.
  • Con los plásticos de equipos de laboratorio de uso general (GPLE), cada lote de placas de reacción está certificado en una instalación con certificación ISO 13485 como libre de ADN, ARNasa e inhibidores de PCR. Los plásticos GPLE son ideales para su uso en procedimientos de diagnóstico.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Código de barras Sin código de barras
Certificaciones/conformidad Certificación como material libre de ARNasa y ADNasa
Envase 10 placas
Línea de productos MicroAmp
Color Sistema óptico
Tipo de producto Microplaca
Para utilizar con (equipo) Termociclador, analizador genético, analizador de ADN
Estilo de falda Semi
Material Polipropileno
N.° de pocillos 96
Volumen de trabajo (métrico) 0,1 ml
N.º por caja 10 plates
N.° por paquete 10 plates
Cantidad 10 placas
Condiciones de envío Temperatura ambiente