Learn More
Applied Biosystems™ Placas ópticas de 96 pocillos con faldón completo y código de barras MicroAmp™ EnduraPlate™, rojo
Tienda Applied Biosystems ProductosDescription
Estas placas de reacción con faldón están fabricadas con un marco de policarbonato duradero, lo que las hace ideales para un manejo sencillo con brazos robóticos y otras características del sistema automatizado. La construcción de pared fina de la placa permite una transferencia de calor eficiente y un ajuste óptimo en los bloques termocicladores. El etiquetado alfanumérico negro proporciona una identificación fácil de leer durante la preparación de las muestras. La placa óptica de 96 pocillos con faldón completo MicroAmp EnduraPlate es la única placa de 96 pocillos recomendada para su uso con el termociclador automatizado (ATC) en el proceso de flujo de trabajo de PCR automatizado.
Entre otras características clave incluye:
• Diseñado exclusivamente para su uso con el termociclador automatizado (ATC) (N.º de cat. A31486)
• Bastidor de policarbonato con faldón completo para una manipulación robótica y apilado/carga fácil de las placas
• Códigos de barras de 3 vías en los lados alfa, alfa opuesto y numéricos opuestos para mejorar la eficacia de lectura de placas
• Construidas según el estándar ANSI/SBS y aptas para laboratorios de alto rendimiento y procesos de trabajo automatizados
• Certificación libre de ADN, ARNasa e inhibidores de PCR
• Disponibles en varios colores para una organización fácil de los ensayos de laboratorio
• Gran estabilidad mecánica y planicidad para cubrir todas las necesidades del flujo de trabajo
Specifications
Specifications
| Código de barras | Incluye código de barras |
| Certificaciones/conformidad | Certificación de ausencia de ADN y ARNasas |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente. |
| Envase | 50 placas |
| Línea de productos | MicroAmp |
| Color | Sistema óptico, Rojo |
| Tipo de producto | Microplaca |
| Para utilizar con (equipo) | Termociclador, analizador genético, analizador de ADN |
| Estilo de falda | Con faldón |
| Material | Policarbonato, Polipropileno |
| Show More |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.