Learn More
Applied Biosystems™ MicroAmp™ EnduraPlate™ Optical 96-Well Full-Skirted Plates with Barcode, clear
Código de producto. 15942721 Tienda Applied Biosystems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 placas
500 placas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15942721 50 placas paquete de 50
15990333 500 placas cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15942721 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor A31728
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
La placa óptica con faldón de 96 pocillos Applied Biosystems™ MicroAmp™™ EnduraPlate está diseñada de forma óptima para su uso con el termociclador automatizado (ATC) Applied Biosystems™.
Estas placas de reacción con faldón están fabricadas con un marco de policarbonato duradero, lo que las hace ideales para un manejo sencillo con brazos robóticos y otras características del sistema automatizado. La construcción de pared fina de la placa permite una transferencia de calor eficiente y un ajuste óptimo en los bloques termocicladores. El etiquetado alfanumérico negro proporciona una identificación fácil de leer durante la preparación de las muestras. La placa óptica de 96 pocillos con faldón completo MicroAmp EnduraPlate es la única placa de 96 pocillos recomendada para su uso con el termociclador automatizado (ATC) en el proceso de flujo de trabajo de PCR automatizado.
Entre otras características clave incluye:
• Diseñado exclusivamente para su uso con el termociclador automatizado (ATC) (N.º de cat. A31486)
• Bastidor de policarbonato con faldón completo para una manipulación robótica y apilado/carga fácil de las placas
• Códigos de barras de 3 vías en los lados alfa, alfa opuesto y numéricos opuestos para mejorar la eficacia de lectura de placas
• Construidas según el estándar ANSI/SBS y aptas para laboratorios de alto rendimiento y procesos de trabajo automatizados
• Certificación libre de ADN, ARNasa e inhibidores de PCR
• Disponibles en varios colores para una organización fácil de los ensayos de laboratorio
• Gran estabilidad mecánica y planicidad para cubrir todas las necesidades del flujo de trabajo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Código de barras Incluye código de barras
Certificaciones/conformidad Certificación de ausencia de ADN y ARNasas
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
Envase 50 placas
Línea de productos MicroAmp
Color Sistema óptico, Transparente
Tipo de producto Microplaca
Para utilizar con (equipo) Termociclador, analizador genético, analizador de ADN
Estilo de falda Con faldón
Material Policarbonato/polipropileno, Polipropileno
Volumen del pocillo (métrico) 0,2 mL
N.° de pocillos 96
Volumen de trabajo (métrico) 0,1 mL
Volumen total del pocillo (métrico) 0,2 mL
Cantidad 50 placas
Condiciones de envío Temperatura ambiente