Learn More
Applied Biosystems™ Placas de reacción transparentes y rápidas de 96 pocillos ópticos MicroAmp™ EnduraPlate™
Código de producto. 16418989 Tienda Applied Biosystems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
20 placas
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16418989 20 placas paquete de 20
1 options
Código de producto. 16418989 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor A36930
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    125.00€
    113.65€ / paquete de 20
    Ahorro 11.35€
    9% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Las placas de reacción rápida ópticas transparentes de 96 pocillos MicroAmp™ EnduraPlate™ ofrecen un rendimiento excelente de PCR o qPCR para satisfacer sus necesidades experimentales.
Los consumibles de plástico EnduraPlate™ se han validado con instrumentos Applied Biosystems™ para un ajuste y un rendimiento óptimos. Se han construido según el estándar ANSI/SBS y son adecuados para flujos de trabajo automatizados. Las placas de reacción rápida ópticas transparentes de 96 pocillos MicroAmp™ EnduraPlate™ tienen semifaldón y se ajustan a los bloques térmicos rápidos/de perfil bajo de 96 pocillos (0,1 ml).
  • Optimizadas para el rendimiento con instrumentos Applied Biosystems™
  • Certificado libre de ADN, ARNasa e inhibidores de PCR
  • Construidas según el estándar ANSI/SBS para su compatibilidad con laboratorios de alto rendimiento y manipulación robótica
  • Texto de identificación de pocillos fácil de leer en negro para minimizar los errores de pipeteo
Las placas de reacción EnduraPlate™ utilizan polipropileno para una construcción de pared fina que permite un ajuste ceñido a los bloques térmicos con una excelente transferencia de calor del bloque térmico a la muestra, al tiempo que un bastidor de policarbonato proporciona estabilidad mecánica, planicidad y durabilidad que es compatible con la automatización/sistemas robóticos. El texto de identificación de pocillos en negro fácil de leer ayuda a minimizar los errores de pipeteo y mejora la preparación de las muestras. MicroAmp™
Las placas ópticas de reacción transparentes de 96 pocillos EnduraPlate™ se suministran sin códigos de barras, lo que permite personalizarlas con sus propios códigos de barras. Para una versión con código de barras de este producto, consulte Placas de reacción rápida ópticas transparentes de 96 pocillos MicroAmp™ EnduraPlate™ con código de barras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Código de barras Sin código de barras
Certificaciones/conformidad Certificación de ausencia de ADN y ARNasas
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
Envase 20 placas
Línea de productos MicroAmp
Color Sistema óptico, Transparente
Tipo de producto Microplaca
Para utilizar con (equipo) Termociclador, analizador genético, analizador de ADN
Estilo de falda Semi
Material Policarbonato, Polipropileno
N.° de pocillos 96
Volumen de trabajo (métrico) 0,1 mL
Cantidad 20 placas
Condiciones de envío Temperatura ambiente