Learn More
SI Analytics™ Viscosímetro Micro-Ubbelohde
Código de producto. 10537371 Tienda SI Analytics Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de viscosidad:
40 a 800 cSt
De 0,4 a 6 cSt
De 12 a 180 cSt
De 4 a 60 cSt
Constante aproximada:
0,01K
0,1K
0,3K
1K
Tamaño:
0,4mm de diámetro
0,70mm de diámetro
0,95mm de diámetro
1,26mm de diámetro
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Intervalo de viscosidad Constante aproximada Tamaño Tamaño de la unidad
10537371 De 4 a 60 cSt 0,1K 0,70mm de diámetro cada uno
10090071 De 0,4 a 6 cSt 0,01K 0,4mm de diámetro cada uno
10159990 De 12 a 180 cSt 0,3K 0,95mm de diámetro cada uno
10121721 40 a 800 cSt 1K 1,26mm de diámetro cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10537371 Proveedor SI Analytics™ N.º de proveedor 285401128
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
En stock
Determine el número límite de viscosidad de polímeros. El viscosímetro Micro-Ubbelohde SI Analytics™ incluye marcas de anillo para garantizar que se pueden comprobar mediante mediciones manuales.
  • Adecuado para la medición manual y automática de líquidos transparentes, líquidos espumosos, mezclas de líquidos con componentes altamente volátiles y mediciones de alta o baja temperatura, y mediciones de cantidades mínimas de sustancias o productos de lavado
  • El flujo mínimo recomendado en tiempo es de 200 segundos
  • Calibrado
  • Con constante para mediciones automáticas
  • Cantidad de llenado de 3 a 4 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Viscosímetro
Intervalo de viscosidad De 4 a 60 cSt
Calibrated Sí
Constante aproximada 0,1K
Certificaciones/conformidad DIN 55 350, parte 18 y DIN 51562, parte 2
Incluye Marcas anulares
Para utilizar con (aplicación) Para determinar la viscosidad cinemática absoluta y relativa de líquidos con comportamiento de líquido newtoniano
Tamaño 0,70mm de diámetro
Volumen (métrico) De 3 a 4 ml