Learn More
SI Analytics™ Viscosímetro Micro-Ubbelohde para viscosimetría de dilución
Código de producto. 10199890 Tienda SI Analytics Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Viscosímetro
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de producto Tamaño de la unidad
10199890 Viscosímetro cada uno
1 options
Código de producto. 10199890 Proveedor SI Analytics™ N.º de proveedor 285401009
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Determine el número límite de viscosidad de polímeros. El viscosímetro Micro-Ubbelohde SI Analytics™ para viscosimetría de dilución incluye marcas de anillo para garantizar que se pueden comprobar mediante mediciones manuales.
  • Adecuado para la medición manual y automática de líquidos transparentes, líquidos espumosos, mezclas de líquidos con componentes altamente volátiles y mediciones de alta o baja temperatura, y mediciones de cantidades mínimas de sustancias o productos de lavado
  • El flujo mínimo recomendado en tiempo es de 200 segundos
  • Calibrado
  • Con constante para mediciones manuales
  • Cantidad de llenado de 3 a 4 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Viscosímetro
Intervalo de viscosidad De 0,4 a 6 cSt
Calibrated Sí
Descripción 290mm de longitud
Constante aproximada 0,01K
Certificaciones/conformidad DIN 55 350, parte 18 y DIN 51562, parte 2
Incluye Marcas anulares
Para utilizar con (aplicación) Para determinar la viscosidad cinemática absoluta y relativa
de líquidos con comportamiento de líquido newtoniano
Tamaño 0,40mm de diámetro
Volumen (métrico) De 3 a 4 ml