Descripción
- Graduados
- Intervalos de funcionamiento: De -196 °C a 121 °C
- Esterilizable en autoclave a 121 °C (2 bar), conforme a la norma DIN EN 285
Especificaciones
Especificaciones
| Estilo de tapón | Tapón de rosca a prueba de alteración (no incluido) |
| Descripción | Independiente |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Capacidad (métrico) | 2 ml |
| Color | Transparente |
| Material | Polipropileno |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De − 196C a 121 °C |
| Esterilidad | No estéril |
| Tipo de tapón | Tapón de rosca |
| Forma del fondo | Independiente |