Descripción
- Protege contra las alergias tipo 1 al látex.
- El embalaje de 150 unidades reduce el desperdicio
- Puntas de los dedos texturizadas para un manejo seguro de instrumentos médicos.
- Recubrimiento interior de polímero para una colocación fácil.
- Aprobados para su uso con fármacos de quimioterapia
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad (Europa) | ASTM D6319, CE 0493, Categoría III, Reglamento de Productos Sanitarios (UE) 2017/745 Clase I, EN 455 1-4, EN 421:2010, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, FDA21 CFR 177-2600-US Aprobado para contacto con alimentos, ISO 9001, ISO 10993-10:2002, ISO 13485, Tipo de alimento: Caucho, UKCA |
| Chemotherapeutic Rated | Sí, de acuerdo con ASTM D6978 (no incluido en la lista 510k de la FDA de EE. UU.) |
| Accelerator Free | Sí |
| Aplicaciones | Asistencia sanitaria |
| AQL | 1.5 |
| Color | Blanco |
| Desechables | Un solo uso |
| Acabado exterior | Punta de los dedos texturizada |
| Finger Thickness (English) | 3,9 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.1 mm |
| Mostrar más |