Learn More
Ansell MICRO-TOUCH™ Guantes Ultra II
Código de producto. 17873722 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
5,5/6
6,5/7
7,5/8
8,5/9
9,5/10
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
17873722 5,5/6 paquete de 100
17823622 9,5/10 paquete de 100
17853742 7,5/8 paquete de 100
17833802 6,5/7 paquete de 100
17803732 8,5/9 paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Este producto contiene látex de caucho natural que puede provocar reacciones alérgicas, incluidas respuestas anafilácticas.
Código de producto. 17873722 Proveedor Ansell N.º de proveedor 553691
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15.75€
    11.65€ / paquete de 100
    Ahorro 4.10€
    26% Descuento
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Este producto contiene látex de caucho natural que puede provocar reacciones alérgicas, incluidas respuestas anafilácticas.
Los guantes de látex sin polvo son óptimos por su tacto, facilidad de colocación y protección en el entorno industrial.
  • ISO 13485, ISO 9001, ISO Certificado 10993-10:2002
  • El guante no estéril tiene una superficie interior clorada diseñada para garantizar una colocación fácil y rápida.
  • La superficie totalmente texturizada proporciona una alta sensibilidad táctil, lo que la hace ideal para usar doble guante.
  • La fórmula de látex de caucho natural de Ansell proporciona un guante cómodo y con buen ajuste, mientras que las extensas fases de lixiviación y los ciclos de lavado posteriores a la producción garantizan un contenido de proteína residual muy bajo.
  • Con marcado CE como dispositivo médico de clase I, también está certificado y marcado CE como equipo de protección personal de categoría III, lo que garantiza una calidad más consistente y brinda protección para una amplia gama de aplicaciones.
  • La fórmula única de látex ofrece un manejo cómodo y preciso con alta sensibilidad.
  • Revestimiento interior clorado para garantizar una fácil colocación.
  • Protección de barrera segura con un alto grado de resistencia al desgarro
  • Para aplicaciones industriales
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE 0493, categoría III, ISO 13485, ISO 9001, ISO 10993-10:2002
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 16523-1, EN 374:2003, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374-2 y -4
Accelerator Free No
Aplicaciones Industrial
AQL 1.5
Color Blanco
Desechables Un solo uso
Acabado exterior Totalmente texturizados
Finger Thickness (English) 6,3 mil
Finger Thickness (Metric) 0.15 mm
Latex Free No
Material Látex
Palm Thickness (English) 5,5 mil
Palm Thickness (Metric) 0.13 mm
En polvo sin polvo
Tipo de producto Guantes de látex
Tamaño 5,5/6
Esterilidad No estéril
Grosor (imperial) 5,5 mil
Grosor (métrico) 0.13 mm
Modelo MICRO-TOUCH-303041A
Longitud (imperial) 9,5 in
Longitud (métrico) 240 mm