Learn More
Ansell MICRO-TOUCH™ Guantes de nitrilo
Código de producto. 17803752 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
XS
Pequeño
Medio
Grande
XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
17803752 XL paquete de 100
17863702 XS paquete de 100
17843802 Pequeño paquete de 100
17823802 Medio paquete de 100
17803642 Grande paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Código de producto. 17803752 Proveedor Ansell N.º de proveedor 313029100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11.80€
    10.30€ / paquete de 100
    Ahorro 1.50€
    12% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
MICRO-TOUCH™ Los guantes de nitrilo cuentan con una construcción de nitrilo delgada pero duradera para brindar a los profesionales de la salud la protección confiable y la tactilidad que necesitan. Estos guantes están aprobados para uso en quimioterapia.
  • Diseñado con una fórmula de nitrilo delgada pero duradera para una protección confiable.
  • El color azul real proporciona un mayor contraste que los guantes de nitrilo azul claro estándar.
  • Aprobados para su uso con fármacos de quimioterapia
Especificaciones
Aplicaciones Asistencia sanitaria
AQL 1.5
Color Azul
Desechables Un solo uso
Acabado exterior Parcialmente texturizado
Finger Thickness (English) 5,1 mil
Finger Thickness (Metric) 0.13 mm
Latex Free Sí
Material Nitrilo
Palm Thickness (English) 3,1 mil
Palm Thickness (Metric) 0.08 mm
En polvo sin polvo
Tamaño XL
Cantidad 100 guantes/caja, 10 cajas/cs.