Learn More
Ansell Guantes de nitrilo sin aceleradores MICRO-TOUCH™
Código de producto. p-7239436 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Medio
XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
16356901 Pequeño paquete de 100
16366901 Medio paquete de 100
16386901 XL paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16356901 Proveedor Ansell N.º de proveedor 700102
Edge
Guantes de examen de nitrilo sin polvo MICRO-TOUCH™ con prevención avanzada de alergias
  • Proporciona una barrera de protección de alto nivel contra punciones, así como una excelente resistencia de una amplia gama de productos químicos de uso común.
  • Superficie interior clorada para una colocación sencilla
  • Protege de la alergia al látex de tipo I
  • La formulación 100 % libre de tiuram reduce significativamente el riesgo de alergias de tipo IV.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 420:2003
Color Azul
Desechables Un solo uso
Finger Thickness (Metric) 0,12 mm
Material Nitrilo
Palm Thickness (Metric) 0,08 mm
En polvo sin polvo
Tamaño Pequeño
Longitud (métrico) 240 mm