Learn More
Ansell MICRO-TOUCH Nitrilo Acc-Free
Código de producto. 16376901 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Grande, 8.5/9
XS, 5.5/6
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
16376901 Grande, 8.5/9 paquete de 100
16346901 XS, 5.5/6 paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16376901 Proveedor Ansell N.º de proveedor 700104
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18.75€
    10.25€ / paquete de 100
    Ahorro 8.50€
    45% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
MICRO-TOUCH Guantes de examen de nitrilo Acc-Free, sin polvo y con prevención avanzada de alergias.
  • Protección de barrera superior y resistencia a la perforación.
  • Superficie interior clorada para facilitar su colocación.
  • Protege contra la alergia al látex tipo I y minimiza la alergia química tipo IV.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) CE 0493, Categoría III, Reglamento de Dispositivos Médicos (UE) 2017/745 Clase I, EN 16523-1, EN 421:2010, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 10993-10:2002, ISO 9001, ISO 13485, UKCA
Chemotherapeutic Rated Sí, de acuerdo con ASTM D6978 (no incluido en la lista 510k de la FDA de EE. UU.)
Chlorinated Sí
Accelerator Free Sí
Aplicaciones Asistencia sanitaria
AQL 1.5
Color Azul
Desechables Un solo uso
Acabado exterior Punta de los dedos texturizada
Finger Thickness (English) 4,7 mil
Finger Thickness (Metric) 0.12 mm
Latex Free Sí
Material Nitrilo
Palm Thickness (English) 3,1 mil
Palm Thickness (Metric) 0.08 mm
En polvo sin polvo
Tipo de producto Guante de exploración de nitrilo
Tamaño Grande, 8.5/9
Esterilidad No estéril
Grosor (imperial) 3,1 mil
Grosor (métrico) 0.08 mm
Longitud (imperial) 9,5 in
Longitud (métrico) 240 mm