Learn More
Ansell MICRO-TOUCH Nitra-Tex EP
Product Code. 16376911 Shop All Ansell Products
Change view
Click to view available options
Tamaño:
Grande, 8.5/9
Medio, 7.5/8
Pequeño, 6.5/7
XL, 9.5/10
XS, 5.5/6
Unit Size:
paquete de 100
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Tamaño Unit Size
16376911 Grande, 8.5/9 paquete de 100
16346911 XS, 5.5/6 paquete de 100
16356911 Pequeño, 6.5/7 paquete de 100
16366911 Medio, 7.5/8 paquete de 100
16386911 XL, 9.5/10 paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 16376911 Supplier Ansell Supplier No. 700124
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18.90€
    12.58€ / paquete de 100
    Ahorro 6.32€
    33% Descuento
View all promotions
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
MICRO-TOUCH Nitra-Tex EP son guantes de examen de nitrilo, sin polvo, con puños extendidos y con una fuerte barrera de protección.
  • Longitud adicional para mayor protección
  • Excelente resistencia a una amplia gama de productos químicos de uso común.
  • Protege de la alergia al látex de tipo I
  • Aprobados para su uso con fármacos de quimioterapia
Specifications
Certificaciones/conformidad (Europa) CE 0493, Categoría III, Reglamento de Dispositivos Médicos (UE) 2017/745 Clase I, EN 16523-1, EN 421:2010, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 10993-10:2002, ISO 9001, ISO 13485, Contacto con alimentos, UKCA
Chlorinated Sí
Accelerator Free No
Aplicaciones Asistencia sanitaria
AQL 1.5
Color Azul
Desechables Un solo uso
Acabado exterior Totalmente texturizados
Finger Thickness (English) 4,7 mil
Finger Thickness (Metric) 0.12 mm
Latex Free Sí
Material Nitrilo
Palm Thickness (English) 3,9 mil
Palm Thickness (Metric) 0.1 mm
En polvo sin polvo
Tipo de producto Guante de exploración de nitrilo
Tamaño Grande, 8.5/9
Esterilidad No estéril
Grosor (imperial) 3,9 mil
Grosor (métrico) 0.1 mm
Longitud (imperial) 11,6 in
Longitud (métrico) 295 mm