Description
- Longitud adicional para mayor protección
- Excelente resistencia a una amplia gama de productos químicos de uso común.
- Protege de la alergia al látex de tipo I
- Aprobados para su uso con fármacos de quimioterapia
Specifications
Specifications
| Certificaciones/conformidad (Europa) | CE 0493, Categoría III, Reglamento de Dispositivos Médicos (UE) 2017/745 Clase I, EN 16523-1, EN 421:2010, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 10993-10:2002, ISO 9001, ISO 13485, Contacto con alimentos, UKCA |
| Chlorinated | Sí |
| Accelerator Free | No |
| Aplicaciones | Asistencia sanitaria |
| AQL | 1.5 |
| Color | Azul |
| Desechables | Un solo uso |
| Acabado exterior | Totalmente texturizados |
| Finger Thickness (English) | 4,7 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.12 mm |
| Show More |