Learn More
Ansell MICRO-TOUCH Nitra-Tex
Código de producto. 16336911 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Grande, 8.5/9
Grande, 9.5/10
Medio, 7.5/8
Pequeño, 6.5/7
XS, 5.5/6
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
16336911 Grande, 9.5/10 paquete de 100
16396901 XS, 5.5/6 paquete de 100
16306911 Pequeño, 6.5/7 paquete de 100
16316911 Medio, 7.5/8 paquete de 100
16326911 Grande, 8.5/9 paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16336911 Proveedor Ansell N.º de proveedor 700115
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12.60€
    7.51€ / paquete de 100
    Ahorro 5.09€
    40% Descuento
 Artículo restringido
En stock
MICRO-TOUCH Nitra-Tex son guantes de examen de nitrilo, sin polvo y con una fuerte barrera de protección.
  • Excelente resistencia a una amplia gama de productos químicos de uso común.
  • Protege de la alergia al látex de tipo I
  • Aprobados para su uso con fármacos de quimioterapia
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) CE 0493, Categoría III, Reglamento de Productos Sanitarios (UE) 2017/745 Clase I, EN 16523-1, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 421:2010, ISO 10993-10:2002, ISO 13485, ISO 9001, Contacto con alimentos, UKCA
Chemotherapeutic Rated Sí
Chlorinated Sí
Accelerator Free No
Aplicaciones Asistencia sanitaria
AQL 1.5
Color Azul
Desechables Un solo uso
Acabado exterior Totalmente texturizados
Finger Thickness (English) 4,7 mil
Finger Thickness (Metric) 0.12 mm
Latex Free Sí
Material Nitrilo
Palm Thickness (English) 3,9 mil
Palm Thickness (Metric) 0.1 mm
En polvo sin polvo
Tipo de producto Guante de exploración de nitrilo
Tamaño Grande, 9.5/10
Esterilidad No estéril
Grosor (imperial) 3,9 mil
Grosor (métrico) 0.1 mm
Longitud (imperial) 9,5 in
Longitud (métrico) 240 mm