Descripción
- ISO 9001, ISO 13485, ISO Certificado 10993-10:2002
- Proporciona protección confiable en un diseño liviano para una mejor tactilidad y destreza.
- Práctico paquete minorista de 30 unidades
- Para uso en una amplia gama de aplicaciones domésticas generales.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Categoría III, CE 0493, Tipo de alimento: Caucho, ISO 9001, ISO 13485, ISO 10993-10:2002 |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 374:2003, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374-2 y -4 |
| Accelerator Free | No |
| Aplicaciones | Industrial |
| AQL | 1.5 |
| Color | Azul |
| Desechables | Un solo uso |
| Acabado exterior | Punta de los dedos texturizada |
| Finger Thickness (English) | 4,3 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.11 mm |
| Mostrar más |