Descripción
- Recubrimiento interno de poliacrilato
- Altos niveles de elasticidad, flexibilidad y sensibilidad.
- El látex de baja alergenicidad reduce el riesgo de dermatitis de contacto.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad (Europa) | CE 0493, Categoría III, Reglamento de Dispositivos Médicos (UE) 2017/745 Clase I, EN 16523-1, EN 421:2010, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 11193-1:2008, ISO 9001, ISO 10993-10:2010, ISO 13485, UKCA |
| Chemotherapeutic Rated | No |
| Accelerator Free | No |
| Aplicaciones | Asistencia sanitaria |
| AQL | 1.5 |
| Color | Blanco |
| Desechables | Un solo uso |
| Acabado exterior | Punta de los dedos texturizada |
| Finger Thickness (English) | 5,5 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.14 mm |
| Mostrar más |