Descripción
- La robusta fórmula de neopreno proporciona comodidad y una excelente resistencia al desgarro y a las perforaciones.
- Dedos texturizados para un agarre seguro.
- Protege contra la alergia al látex tipo I
- Aprobados para su uso con fármacos de quimioterapia
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad (Europa) | ASTM D6977, CA Prop 65, número CE, Reglamento de Dispositivos Médicos (UE) 2017/745 Clase I, EN 455 Parte 1, EN 455 Parte 3, EN 455 Parte 1, EN 455 Parte 3, ISO 13485, ISO 10993-10:2002, UKCA |
| Chemotherapeutic Rated | Sí, de acuerdo con ASTM D6978 y aprobado por la FDA de EE. UU. |
| Accelerator Free | No |
| Aplicaciones | Asistencia sanitaria |
| AQL | 1.5 |
| Color | Verde |
| Desechables | Un solo uso |
| Acabado exterior | Punta de los dedos texturizada |
| Finger Thickness (English) | 6,3 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.16 mm |
| Mostrar más |