Descripción
- La robusta fórmula de neopreno proporciona comodidad y una excelente resistencia al desgarro y a las perforaciones.
- Dedos texturizados para un agarre seguro.
- Protege contra la alergia al látex tipo I
- Aprobados para su uso con fármacos de quimioterapia
Especificaciones
Especificaciones
| Accelerator Free | Sí |
| Aplicaciones | bacteriológico |
| Color | Verde |
| Desechables | Un solo uso |
| Acabado exterior | Sin textura |
| Latex Free | Sí |
| Material | Policloropreno |
| En polvo | sin polvo |
| Tipo de producto | Guantes de examen |
| Tamaño | Pequeño, 6.5/7 |