Learn More
Wheaton™ Agitador magnético de un solo puesto Micro-Stir™
Código de producto. 10354271 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de tapón:
UE
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de tapón unitSize
10354271 UE cada uno
1 options
Código de producto. 10354271 Proveedor Wheaton™ N.º de proveedor W900700C
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Fabricado específicamente para aplicaciones de cultivo celular. El agitador magnético de un solo puesto Wheaton™ Micro-Stir™ es ideal para la mezcla a baja velocidad de corte.
  • Gama de velocidad de 5-200 rpm.
  • Programable, con control remoto y alarma.
  • El motor de accionamiento directo sin escobillas proporciona un bajo mantenimiento .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Velocidad De 5 a 200 rpm
Posiciones de agitación. 1
Material de la placa superior Aluminio
Tensión 230 V
Vataje 15 W
Altura (métrico) 92 mm
Anchura (métrico) 203 mm
Requisitos eléctricos De 100 a 240 V, 50/60 Hz, 15 W
Frecuencia 50/60 Hz
Ajuste de potencia Control remoto programable
Tipo de tapón UE
Intervalo de temperatura (métrico) De 15 °C a 40 °C
Tipo Agitador magnético
Peso (métrico) 1,9 kg