Learn More
Buerkle™ Microespátula, acero inoxidable
Código de producto. 16329551 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
170 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
16329551 170 mm cada uno
1 options
Código de producto. 16329551 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 53860001
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La microespátula de acero inoxidable se puede utilizar para medir, muestrear o procesar de forma confiable pequeñas cantidades de polvo, productos químicos, pastas, cremas o ingredientes activos. La microespátula es ideal para usar en la industria farmacéutica, así como en la de alimentos, bebidas y cosméticos.
  • Acero inoxidable (1,4301), fabricada sin bordes, grietas ni cortes
  • Se elimina la posibilidad de impurezas o contaminación cruzada, ya que no pueden depositarse residuos de productos ni agentes limpiadores
  • Pulido de alto satinado, ideal para su uso en la industria farmacéutica y en el ámbito de los alimentos &, las bebidas y los cosméticos.
  • Con una capacidad de 1,25 ml, se puede usar para medir, tomar muestras o procesar de forma fiable pequeñas cantidades de polvo, productos químicos, pastas, cremas o ingredientes activos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 1
Descripción Espátula
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 0,04 oz
Capacidad (métrico) 1,25 mL
Color Plata
Certificaciones/conformidad Certificado del material
Tipo de producto Espátula
Para utilizar con (aplicación) Alimentos
Color del asa Plata
Longitud (imperial) 6,69 in
Material de la hoja Acero inoxidable (1,4301)
Material del mango Acero inoxidable (1,4301)
Material Acero inoxidable (4301)
Longitud (métrico) 170 mm