Learn More
SI Analytics™ Viscosímetros Micro-Ostwald
Código de producto. 10102081 Tienda SI Analytics Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Viscosímetro Micro-Ostwald
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de producto Tamaño de la unidad
10102081 Viscosímetro Micro-Ostwald cada uno
1 options
Código de producto. 10102081 Proveedor SI Analytics™ N.º de proveedor 285404322
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Los viscosímetros Micro-Ostwald están calibrados para mediciones automáticas
  • Calibrados para mediciones automáticas
  • N.º tipo 517 20
  • N.º capilar II
  • Constante K = 0,1
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Viscosímetro Micro-Ostwald