Learn More
SI Analytics™ Viscosímetro Micro-Ostwald
Código de producto. 10233551 Tienda SI Analytics Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Constante aproximada:
0,01K
0,1K
Tamaño:
0,43mm de diámetro
0,77mm de diámetro
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Constante aproximada Tamaño Tamaño de la unidad
10233551 0,1K 0,77mm de diámetro cada uno
10778741 0,01K 0,43mm de diámetro cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10233551 Proveedor SI Analytics™ N.º de proveedor 285404228
 Artículo restringido
En stock
Determinar la viscosidad cinemática absoluta y relativa de líquidos con comportamiento de líquido newtoniano El viscosímetro Micro-Ostwald SI Analytics™ incluye marcas de anillo para garantizar que se pueden comprobar mediante mediciones manuales.
  • Adecuado para la medición manual y automática de líquidos transparentes, líquidos espumosos, mezclas de líquidos con componentes altamente volátiles y mediciones de alta o baja temperatura, y mediciones de cantidades mínimas de sustancias o productos de lavado
  • Calibrado
  • Con marcas de anillo
  • Con constantes
  • Para mediciones manuales
  • Cantidad de llenado de 2 ml
  • Longitud total de 290mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Viscosímetro
Calibrated Sí
Constante aproximada 0,1K
Incluye Marca anular
Para utilizar con (aplicación) Mediciones de pequeñas cantidades de líquidos incluso con formación extrema de espuma
Tamaño 0,77mm de diámetro
Volumen (métrico) 2 mL