Learn More
Electrothermal™ Calentador de extracción de la serie MM de Micro-Kjeldahl
Código de producto. 12379197
Cambiar vista
Click to view available options
Detalles de la fuente de alimentación:
Clavija EU
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Detalles de la fuente de alimentación Tamaño de la unidad
12379197 Clavija EU cada uno
1 options
Código de producto. 12379197 Proveedor Electrothermal™ N.º de proveedor 0307434
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Diseñado para la extracción Kjeldahl a microescala para determinar el contenido de proteínas de los alimentos. El calentador de extracción de la serie MM de Micro-Kjeldahl Electrothermal™ tiene 6 huecos en una carcasa exterior de acero inoxidable con soportes montados en la parte posterior (suministrados con cada unidad), que pueden contener varillas de soporte de 12,7 mm de diámetro como máximo
  • La pantalla de tierra protege al usuario de descargas eléctricas y tiene doble fusible para mayor seguridad.
  • Construcción de acero inoxidable resistente y fácil de limpiar
  • Los soportes montados en la parte posterior sujetan las varillas de soporte del matraz (suministradas con cada unidad)
  • 6 posiciones pueden acomodar matraces de entre 18 y 50 ml de capacidad
  • Intervalo de temperatura máxima del elemento de – 550 °C a 800 °C
  • Los controladores dedicados para cada hueco se encuentran en una “zona fría”
  • Pantalla de tierra de acero inoxidable conectada a tierra que cubre el elemento calefactor
  • Las unidades tienen doble fusible para mayor seguridad
  • No incluye cristalería
Especificaciones
Capacidad (métrico) De 18 a 50 ml/pocillo
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 160 x 520 x 162 mm
Tensión 230 V
Material Acero inoxidable
Material de revestimiento Lana mineral de fibra cerámica
Detalles de la fuente de alimentación Clavija EU
Vataje 600 W
Peso (métrico) 3,5kg
Temperatura (métrico) De 550 °C a 800 °C
Frecuencia 50/60 Hz