Learn More
Fisherbrand™ Microinserto para placas de pocillos, vidrio
Tienda Fisherbrand Electrochemistry ProductosDescripción
- Transparente
- Vidrio
- Las placas cumplen los estándares ANSI y SBS
- Diferentes opciones de sellado
- Válido para cromatografía
- Sin filtrado debido a material de alta calidad
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Material | Vidrio |
| Volumen (métrico) | 1000 μL |
| Modelo | Estrecho |