Learn More
Macherey-Nagel™ Viales de microinsertos
Código de producto. 12764172 Tienda Macherey-Nagel Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Transparente
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
12764172 Transparente paquete de 100
1 options
Código de producto. 12764172 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 702825
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19.90€
    19.43€ / paquete de 100
    Ahorro 0.47€
    2% Descuento
En stock
Los insertos sencillos y rentables para viales de apertura amplia reducen el volumen justo por el diámetro más pequeño.
  • Para su uso con viales de abertura ancha de 1,5 ml
  • Fondo plano
  • Vidrio transparente
  • Para aplicaciones de micromuestreo de GC y HPLC
Especificaciones
Descripción Viales de microinsertos de vidrio
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 6 mm
Material Vidrio
Para utilizar con (aplicación) GC y HPLC
Estilo de la base Fondo plano
Volume (Metric) Usable 0,3 mL
Para utilizar con (equipo) Todos los muestreadores automáticos con viales de abertura ancha de 1,5 ml
Altura (métrico) 31 mm