Learn More
Hecht Karl™ Capilares de microhematocrito
Código de producto. 10718472
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
Paquete de 10
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10718472 Paquete de 10 paquete de 100
1 options
Código de producto. 10718472 Proveedor Hecht Karl™ N.º de proveedor 40563010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4.47€
    2.39€ / paquete de 100
    Ahorro 2.08€
    46% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Información de órdenes
LengthMetricTube
Especificaciones
Tipo de producto Tubo capilar
Diámetro interior (métrico) 1,1 a 1,2 mm
Para utilizar con (equipo) Centrífugas de hematocritos
Cantidad Paquete de 10
Para utilizar con (aplicación) Centrífugas de hematocrito
Longitud (métrico) 75 mm