Learn More
Hellma Microcubeta, 108.002F-QS
Descripción
- Fabricada con cuarzo de sílice fundida sintético de alta pureza
- Rango UV/VIS
- Celda de fluorescencia
- Tapa de PTFE incluida
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 500 μl |
| Material | Cuarzo Suprasil |
| Material del cierre | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Anchura (métrico) interior | 2 mm |
| Grosor (métrico) | Grosor de base: 9 mm |
| Incluye | Tapa de PTFE |
| Cantidad | 1/Pk |
| Trayectoria óptica | 10 x 2 mm |
| Wavelength Range | De 200 a 2500 nm |
| Altura (métrico) | 45 mm |
| Mostrar más |