Learn More
BRAND™ Microbureta con patrón Bang
Código de producto. 15891465 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
15891465 2 ml cada uno
1 options
Código de producto. 15891465 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 924265
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Clase AS
  • Husillo de PTFE
  • Boro 3.3
  • Certificado de conformidad individual
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Capacidad (métrico) 2 ml
    Material Vidrio de borosilicato
    Graduaciones 0,01 ml
    Material de la llave de paso Politetrafluoroetileno (PTFE)
    Tipo Microbureta con patrón de explosión
    Class Clase AS