Learn More
Wld Tec™ Mechero Bunsen Gasprofi 1 SCS Micro School Edition
Código de producto. 11734169
Change view
Click to view available options
Tipo de producto:
Micromechero Bunsen
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de producto unitSize
11734169 Micromechero Bunsen cada uno
1 options
Código de producto. 11734169 Proveedor Wld Tec™ N.º de proveedor 6.007.000
Enciende y apaga la llama con solo tocar un botón. El Wld Tec™ El quemador de gas Gasprofi 1 SCS Micro School Edition ofrece una seguridad óptima y un funcionamiento sencillo.
Este quemador de gas seguro para esterilizar, calentar y otras aplicaciones relacionadas con la llama combina todas las ventajas funcionales necesarias en las escuelas modernas.
Especificaciones
Tipo de producto Micromechero Bunsen
Tipo de gas Gas natural
Longitud (métrico) 85 mm
Material Acero inoxidable
Altura (métrico) 49 mm
Incluye Funcionamiento con pedal y botón
Temperatura máxima 1300 °C (gas natural), 1350 °C (gas líquido)
N.° por paquete 1 unidad
Peso (métrico) 700 g
Anchura (métrico) 86 mm