Learn More
uvex Bota Micro PU/PU negro/naranja 65092 - Anchura 11
Código de producto. 17290931 Tienda Uvex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Tamaño de la unidad:
1 par
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
17290931 42 1 par
17220931 35 1 par
17230931 36 1 par
17240931 37 1 par
17250931 38 1 par
17260931 39 1 par
17270931 40 1 par
17280931 41 1 par
17200941 43 1 par
17210941 44 1 par
17220941 45 1 par
17230941 46 1 par
17240941 47 1 par
17250941 48 1 par
17260941 49 1 par
17270941 50 1 par
17280941 51 1 par
17290941 52 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Código de producto. 17290931 Proveedor uvex N.º de proveedor 6509242
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    150.00€
    138.86€ / 1 pares
    Ahorro 11.14€
    7% Descuento
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
La absorción de impactos óptima, el ajuste ergonómico, el peso reducido y las excelentes características climáticas garantizan el máximo rendimiento en el trabajo y redefinen los límites del calzado de seguridad; gama en clases de protección S3 y S1 P
Uvex 2 Arranque 6509.2 S3 SRC
  • Bota de seguridad deportiva y multifuncional
  • Extremadamente ligera y flexible
  • Última generación 100% libre de metales Uvex Xenova™ puntera
  • Diseño compacto, forma anatómica, buena estabilidad de torsión lateral y del tobillo, sin conductividad térmica y propiedades antimagnéticas
  • Suela sin metal resistente a la penetración de acuerdo con el último estándar, que no afecta a la flexibilidad
  • Fabricado con nueva tecnología de alto rendimiento para una comodidad excepcional para el usuario
  • Uvex Climazone Tecnología para un confort óptimo
  • Material superior de microvelour de alta tecnología transpirable y repelente al agua
  • El revestimiento de malla de distancia proporciona una transpirabilidad óptima
  • Fabricado con tejidos sintéticos, aptos para personas alérgicas al cromo
  • Elementos reflectantes para proporcionar mayor seguridad
  • Construcción prácticamente sin costuras para eliminar los puntos de presión
  • Suela cómoda extraíble, antiestática, con sistema de control de la humedad y absorción de impactos adicional en el talón y la parte delantera del pie
  • Cuello y lengüeta acolchados y suaves, lengüeta antipolvo
  • Excepcional unidad de suela de poliuretano de doble densidad con las mejores características de absorción de impactos y excelente resistencia al deslizamiento
    • Sin inhibidores de humectación de lacas, como siliconas, ftalatos, etc.
  • Uvex Tapa protectora superior para proteger la parte superior y prolongar su vida útil
  • Cumple con los requisitos ESD: Resistencia a tierra Kleiner de 35 megaohmios
  • Certificado con Uvex Medicare para plantillas ortopédicas individuales y ajustes individuales de la unidad de la plantilla, como aumento general, aumento interno y externo y otras soluciones
  • N.º de artículo 6509.2
  • Estándar EN ISO 20345:2011 S3 SRC
  • Tallas: 35 a 52
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Negro, Naranja
Material Microvelour
Tamaño 42
Material de la suela Poliuretano de doble densidad (PU/PU)
Material del dedo del pie Compuesto
Desechables Reutilizables
Certificaciones/conformidad (Europa) EN ISO 20345:2011
Sexo Unisex
Ajuste Anchura estándar
Modelo Uvex 2
Sin látex Sí
Waterproof No
EN ISO 20345 S3
Slip Resistance Rating SRC
Tipo de producto Calzado de seguridad ESD