Learn More
uvex Zapato bajo Micro PU/PU negro/naranja 65082 - Anchura 11
Código de producto. 17270861 Tienda Uvex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Unit Size:
1 par
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Tamaño Unit Size
17270861 42 1 par
17200861 35 1 par
17210861 36 1 par
17220861 37 1 par
17230861 38 1 par
17240861 39 1 par
17250861 40 1 par
17260861 41 1 par
17280861 43 1 par
17290861 44 1 par
17200871 45 1 par
17210871 46 1 par
17220871 47 1 par
17230871 48 1 par
17240871 49 1 par
17250871 50 1 par
17260871 51 1 par
17270871 52 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17270861 Supplier uvex Supplier No. 6508242
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    144.00€
    134.10€ / 1 pares
    Ahorro 9.90€
    6% Descuento
View all promotions
Fecha estimada de envoi: 04-11-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
La absorción de impactos óptima, el ajuste ergonómico, el peso reducido y las excelentes características climáticas garantizan el máximo rendimiento en el trabajo y redefinen los límites del calzado de seguridad; gama en clases de protección S3 y S1 P
Uvex 2 zapatos 6508.2 S3 SRC
  • Calzado de seguridad deportivo y multifuncional
  • Ligeros y flexibles
  • Última generación 100% libre de metales Uvex Xenova™ puntera
  • Diseño compacto, forma anatómica, buena estabilidad de torsión lateral y del tobillo, sin conductividad térmica y propiedades antimagnéticas
  • Suela sin metal resistente a la penetración de acuerdo con el último estándar, que no afecta a la flexibilidad del calzado
  • Fabricado con nueva tecnología desarrollada para una comodidad excepcional para el usuario
  • Uvex Climazone Tecnología para un confort óptimo
  • Material superior de microvelour de alta tecnología transpirable y repelente al agua
  • El revestimiento de malla de distancia proporciona una transpirabilidad óptima
  • Fabricado con tejidos sintéticos, aptos para personas alérgicas al cromo
  • Elementos reflectantes para proporcionar mayor seguridad
  • Ajustable individualmente mediante cordones elásticos con mecanismo de cierre rápido
    • También se proporcionan cordones normales
  • Construcción prácticamente sin costuras para eliminar los puntos de presión
  • Suela cómoda extraíble, antiestática, con sistema de control de la humedad y absorción de impactos adicional en el talón y la parte delantera del pie
  • Cuello y lengüeta acolchados y suaves, lengüeta antipolvo
  • Excepcional unidad de suela de poliuretano de doble densidad con las mejores características de absorción de impactos y excelente resistencia al deslizamiento
    • Sin inhibidores de humectación de lacas, como siliconas, ftalatos, etc.
  • Uvex Tapa protectora superior para proteger la parte superior y prolongar su vida útil
  • Cumple con los requisitos ESD: Resistencia a tierra Kleiner de 35 megaohmios
  • Certificado con Uvex Medicare para plantillas ortopédicas individuales y ajustes individuales de la unidad de la plantilla, como aumento general, aumento interno y externo y otras soluciones
  • N.º de artículo 6508.2
  • Estándar EN ISO 20345:2011 S3 SRC
  • Tallas: 35 a 52
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Color Negro, Naranja
Material Microvelour
Tamaño 42
Material de la suela Poliuretano de doble densidad (PU/PU)
Material del dedo del pie Compuesto
Desechables Reutilizables
Certificaciones/conformidad (Europa) EN ISO 20345:2011
Sexo Unisex
Ajuste Anchura estándar
Modelo Uvex 2
Sin látex Sí
Waterproof No
EN ISO 20345 S3
Slip Resistance Rating SRC
Tipo de producto Calzado de seguridad ESD