Descripción
- La cabeza de poliéster de filamento continuo hidroentrelazado es extremadamente baja en residuos no volátiles
- Su mango compacto y eléctricamente disipativo y su paleta de cabeza interna flexible proporcionan un mejor apoyo y control
- La suavidad de la cabeza Absorbond™ también lo convierte en una buena elección para superficies sensibles, incluida la óptica revestida
- El mango está fabricado en una aleación de polímero Stat-Rite™ que utiliza un polímero disipativo patentado (IDP) para proporcionar una protección ESD limpia y permanente sin contribuir a la contaminación de partículas en la sala limpia
- Cabeza unida térmicamente
- Excepcionalmente suave y no abrasivo
- Residuo no volátil ultrabajo
- Baja generación de partículas
- Buena absorción
- Sin adhesivos contaminantes
- Control de ESD sin contaminar la carga de carbono o metal
- Sin que surjan antiestáticos iónicos
- Sin revestimientos contaminantes
- Control ESD independiente de la humedad para un rendimiento uniforme
- Disipa de forma segura las cargas en menos de dos segundos cuando se utiliza con un disolvente como en las aplicaciones IPA
- Fabricación y montaje de cabezas magnetorresistivos (MR)
- Limpieza con disolventes como IPA
- Aplicación de lubricantes y otros líquidos
- Eliminación del exceso de materiales
- Limpieza de superficies sensibles, incluida la óptica revestida
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 500 |
| Material del mango | Polímero acrílico antidescargas electrostáticas Stat-rite |
| Material de la punta | Poliéster de filamento continuo hidroenredado |