Learn More
Miconazole, TRC
Código de producto. 30012525
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
2.5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2.50 g
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012525 2.5 g 2.50 g
30007529 10 g 10 g
30005536 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30012525 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3425052.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22916-47-8
Fórmula molecular C18 H14 Cl4 N2 O
Peso molecular (g/mol) 416.13
Sinónimo Imidazole, 1-[2,4-dichloro-β-[(2,4-dichlorobenzyl)oxy]phenethyl]- (8CI), 1-[2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-[(2,4-dichlorophenyl)methoxy]ethyl]-1H-imidazole, (±)-Miconazole, Daktanol, Daktarin IV, Florid-F, Lauriad, Loramyc, MJR 1762, Miconazole, Monistat IV, NSC 170986, R 18134, Zimybase
Nombre IUPAC 1-[2-(2,4-Diclorofenil)-2-[(2,4-diclorofenil)metoxi]etil]imidazol
SMILES Clc1ccc(COC(Cn2ccnc2)c3ccc(Cl)cc3Cl)c(Cl)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Miconazole
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C18H14Cl4N2O/c19-13-2-1-12(16(21)7-13)10-25-18(9-24-6-5-23-11-24)15-4-3-14(20)8-17(15)22/h1-8,11,18H,9-10H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 413.986
Porcentaje de pureza >95%