Learn More
Nitrato de miconazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Miconazole Nitrate |
| CAS | 22832-87-7 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C18 H14 Cl4 N2 O . H N O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 1H-Imidazole, 1-[2-(2,4-dichlorophenyl)-2-[(2,4-dichlorophenyl)methoxy]ethyl]-, mononitrate (9CI), Imidazole, 1-[2,4-dichloro-β-[(2,4-dichlorobenzyl)oxy]phenethyl]-, mononitrate (8CI), (±)-Miconazole nitrate, Aflorix, Albistat, Andergin, Antifungal Cream, Brentan, Conoderm, Conofite, Dactrine, Daktar, Daktarin, Daktarin talc, Deralbine, Dermonistat, Ecobi, Epi-Monistat, Florid, Fungiderm, Fungisdin, Gyno-Daktarin, Gyno-Monistat, Hi-Pick, Loptrimin AF Jock-Itch Powder Aerosol, Lotrimin AF Powder, Lotrimin AF Powder Aerosol, Lotrimin AF Spray Liquid, Micatin, Miconal, Miconaz, Miconazole nitrate, Micotef, Monistat, Monistat Cream and Suppositories, Monistat-Derm, NSC 169434, Priconazole, Prilagin, R 14889, Vodol, Zeasorb AF, Zimycan, [2,4-Dichloro-β-(2,4-dichlorobenzyloxy)phenethyl]imidazole nitrate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H14Cl4N2O.HNO3/c19-13-2-1-12(16(21)7-13)10-25-18(9-24-6-5-23-11-24)15-4-3-14(20)8-17(15)22;2-1(3)4/h1-8,11,18H,9-10H2;(H,2,3,4) |
| SMILES | O[N+](=O)[O-].Clc1ccc(COC(Cn2ccnc2)c3ccc(Cl)cc3Cl)c(Cl)c1 |
| Nombre IUPAC | 1-[2-(2,4-Diclorofenil)-2-[(2,4-diclorofenil)metoxi]etil]imidazol; ácido nítrico |
| Peso molecular (g/mol) | 479.14 |
| Mostrar más |