Learn More
Nitrato de miconazol, Mikromol™
Código de producto. 17971516
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
17971516 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 17971516 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0281.000250
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Nitrato de miconazol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Miconazole Nitrate
CAS 22832-87-7
Nombres de analitos o componentes Miconazole Nitrate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C18 H14 Cl4 N2 O . H N O3
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 1-[(2RS)-2-[(2,4-Dichlorobenzyl)oxy]-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]-1H-imidazole Nitrate, Miconazole Nitrate, Isoconazole Nitrate Imp. C (EP) as Nitrate, 1-[2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-[(2,4-dichlorophenyl)methoxy]ethyl]-1H-imidazole nitrate (1:1), 1-[2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-[(2,4-dichlorophenyl)methoxy]ethyl]-1H-imidazole mononitrate, Aflorix, Albistat, Andergin, Antifungal Cream, Brentan, Conoderm, Conofite, Daktacort, Daktar, Daktarin, Daktarin talc, Deralbine, Dermonistat, Ecobi, Epi-Monistat, Florid, Fungiderm, Fungisdin, Gyno-Daktarin, Gyno-Monistat, Hi-Pick, Loptrimin AF Jock-Itch Powder Aerosol, Lotrimin AF Powder, Lotrimin AF Powder Aerosol, Lotrimin AF Spray Liquid, Micatin, Miconal, Miconaz, Miconazole nitrate, Micotef, Monistat, Monistat Cream and Suppositories, Monistat-Derm, NSC 169434, Priconazole, Prilagin, R 14889, Vodol, Zeasorb AF, Zimycan, 1H-Imidazole, 1-[2-(2,4-dichlorophenyl)-2-[(2,4-dichlorophenyl)methoxy]ethyl]-, mononitrate (9CI), Imidazole, 1-[2,4-dichloro-beta-[(2,4-dichlorobenzyl)oxy]phenethyl]-, mononitrate (8CI), (+/-)-Miconazole nitrate, Dactrine, [2,4-Dichloro-beta-(2,4-dichlorobenzyloxy)phenethyl]imidazole nitrate, Isoconazole Nitrate Impurity C as Nitrate, Isoconazole Impurity C as Nitrate
Fórmula InChI InChI=1S/C18H14Cl4N2O.HNO3/c19-13-2-1-12(16(21)7-13)10-25-18(9-24-6-5-23-11-24)15-4-3-14(20)8-17(15)22;2-1(3)4/h1-8,11,18H,9-10H2;(H,2,3,4)
SMILES O[N+](=O)[O-].Clc1ccc(COC(Cn2ccnc2)c3ccc(Cl)cc3Cl)c(Cl)c1
Nombre IUPAC 1-[2-(2,4-Diclorofenil)-2-[(2,4-diclorofenil)metoxi]etil]imidazol; ácido nítrico
Peso molecular (g/mol) 479.14
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 476.9817 g/mol