Learn More
Miconazole nitrate, MedChemExpress
Código de producto. 16480938
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16480938 5 g 5 g
16402189 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16480938 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0454A
MedChemExpress Miconazole nitrate (R18134 nitrate) is an imidazole antifungal agent. Miconazole nitrate also has antibacterial effects.
Miconazole nitrate (R18134 nitrate) is an imidazole antifungal agent. Miconazole nitrate also has antibacterial effects.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Miconazole nitrate
Forma física Solid
CAS 22832-87-7
Color Blanco
Cantidad 5 g
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H15Cl4N3O4
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo R18134 nitrate
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (104.35 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES [O-][N+](O)=O.ClC1=C(C=CC(Cl)=C1)C(OCC(C=CC(Cl)=C2)=C2Cl)CN3C=CN=C3
Peso molecular (g/mol) 479.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 479.14
Porcentaje de pureza 99.68%