Learn More
miconazol, Mikromol™
Descripción
Miconazol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Miconazole |
| CAS | 22916-47-8 |
| Nombres de analitos o componentes | Miconazole |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C18 H14 Cl4 N2 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Miconazole, 1H-Imidazole, 1-[2-(2,4-dichlorophenyl)-2-[(2,4-dichlorophenyl)methoxy]ethyl]-, Daktanol, Daktarin IV, Florid-F, Lauriad, MJR 1762, Monistat IV, NSC 170986, R 18134, Zimybase, Imidazole, 1-[2,4-dichloro-beta-[(2,4-dichlorobenzyl)oxy]phenethyl]- (8CI), 1-[2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-[(2,4-dichlorophenyl)methoxy]ethyl]-1H-imidazole, (+/-)-Miconazole, Loramyc, Isoconazole Impurity D |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H14Cl4N2O/c19-13-2-1-12(16(21)7-13)10-25-18(9-24-6-5-23-11-24)15-4-3-14(20)8-17(15)22/h1-8,11,18H,9-10H2 |
| SMILES | Clc1ccc(COC(Cn2ccnc2)c3ccc(Cl)cc3Cl)c(Cl)c1 |
| Nombre IUPAC | 1-[2-(2,4-Diclorofenil)-2-[(2,4-diclorofenil)metoxi]etil]imidazol |
| Mostrar más |