Learn More
Miconazol, LoGiCal
Código de producto. 30461140
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30461140 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30461140 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0074.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Miconazole
CAS 22916-47-8
Nombres de analitos o componentes Miconazole
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C18 H14 Cl4 N2 O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Miconazole, 1H-Imidazole, 1-[2-(2,4-dichlorophenyl)-2-[(2,4-dichlorophenyl)methoxy]ethyl]-, Daktanol, Daktarin IV, Florid-F, Lauriad, MJR 1762, Monistat IV, NSC 170986, R 18134, Zimybase, Imidazole, 1-[2,4-dichloro-beta-[(2,4-dichlorobenzyl)oxy]phenethyl]- (8CI), 1-[2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-[(2,4-dichlorophenyl)methoxy]ethyl]-1H-imidazole, (+/-)-Miconazole, Loramyc, Isoconazole Impurity D
Fórmula InChI InChI=1S/C18H14Cl4N2O/c19-13-2-1-12(16(21)7-13)10-25-18(9-24-6-5-23-11-24)15-4-3-14(20)8-17(15)22/h1-8,11,18H,9-10H2
Tipo de solución Neat
SMILES Clc1ccc(COC(Cn2ccnc2)c3ccc(Cl)cc3Cl)c(Cl)c1
Nombre IUPAC 1-[2-(2,4-Diclorofenil)-2-[(2,4-diclorofenil)metoxi]etil]imidazol
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 416.13
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 413.986 g/mol